Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56035-1G PC56035-5G PC56035-25G
APOSPC56035-1GEA 828 DKK
APOSPC56035-1G APOSPC56035-5G APOSPC56035-25G
Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Formel: C₉H₉FO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15143295
CAS-nummer: 1215074-49-9