2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56034-1G PC56034-250MG
APOSPC56034-1GEA 1050 DKK
APOSPC56034-1G APOSPC56034-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₃F₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09039179
CAS-nummer: 276244-25-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III