3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56013-100MG PC56013-250MG
APOSPC56013-100MGEA 2840 DKK
APOSPC56013-100MG APOSPC56013-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
Formel: C₄HBrF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660139
CAS-nummer: 933673-61-1