5-Bromo-6-fluoro-N-methylisatoic anhydride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56003-1G PC56003-250MG
APOSPC56003-1GEA 6800 DKK
APOSPC56003-1G APOSPC56003-250MG
5-Bromo-6-fluoro-N-methylisatoic anhydride
5-Bromo-6-fluoro-N-methylisatoic anhydride
Formel: C₉H₅BrFNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28897200
CAS-nummer: 1980053-79-9