Perfluoroadamantane/Perfluoro(1-methyladamantane)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5578-1G PC5578-5G
APOSPC5578-1GEA 307 DKK
APOSPC5578-1G APOSPC5578-5G
Perfluoroadamantane/Perfluoro(1-methyladamantane)
Perfluoroadamantane/Perfluoro(1-methyladamantane)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03411201
CAS-nummer: 69064-33-1