2-(Pentafluoropropenyl)pivalate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,2-Difluoro-1-(trifluoromethyl)vinyl pivalate
PC5577-25G PC5577-5G PC5577-1G
APOSPC5577-25GEA 6230 DKK
APOSPC5577-25G APOSPC5577-5G APOSPC5577-1G
2-(Pentafluoropropenyl)pivalate 98%
2-(Pentafluoropropenyl)pivalate
Formel: C₈H₉F₅O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038873
CAS-nummer: 885275-40-1