Perfluoro(2,3-dimethylbutane) 80%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5567-25G PC5567-5G
APOSPC5567-25GEA 3530 DKK
APOSPC5567-25G APOSPC5567-5G
Perfluoro(2,3-dimethylbutane) 80%
Perfluoro(2,3-dimethylbutane)
Formel: C₆F₁₄
Kogepunkt: 57…59 °C
Massefylde: 1,7729 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784184
CAS-nummer: 354-96-1