1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC55631-1G PC55631-250MG
APOSPC55631-1GEA 6320 DKK
APOSPC55631-1G APOSPC55631-250MG
1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one 95%
1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one
Formel: C₈H₅ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10696225
CAS-nummer: 944900-15-6