4-Bromo-2-fluoro-1-(3,3,3-trifluoroprop-1-ynyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC55374-1G PC55374-250MG
APOSPC55374-1GEA 4910 DKK
APOSPC55374-1G APOSPC55374-250MG
4-Bromo-2-fluoro-1-(3,3,3-trifluoroprop-1-ynyl)benzene
4-Bromo-2-fluoro-1-(3,3,3-trifluoroprop-1-ynyl)benzene
Formel: C₉H₃BrF₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 2137951-06-3