6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC55148-1G PC55148-250MG
APOSPC55148-1GEA 5230 DKK
APOSPC55148-1G APOSPC55148-250MG
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formel: C₁₀H₉BrF₃NO
Molekylvægt: 296.084 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31922517
CAS-nummer: 2366994-68-3