5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5496-1G PC5496-250MG
APOSPC5496-1GEA 985 DKK
APOSPC5496-1G APOSPC5496-250MG
5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Smeltepunkt: 259 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03411724
CAS-nummer: 171178-43-1