4-(Trifluoromethylsulphonyl)-N-ethylaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5467-1G PC5467-250MG
APOSPC5467-1GEA 5300 DKK
APOSPC5467-1G APOSPC5467-250MG
4-(Trifluoromethylsulphonyl)-N-ethylaniline
4-(Trifluoromethylsulphonyl)-N-ethylaniline
Formel: C₉H₁₀F₃NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631696
CAS-nummer: 240490-01-1