2'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone
PC5464-10G PC5464-5G PC5464-1G PC5464-25G
APOSPC5464-10GEA 2800 DKK
APOSPC5464-10G APOSPC5464-5G APOSPC5464-1G APOSPC5464-25G
2'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-(Difluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₉H₈F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236219
CAS-nummer: 127842-55-1