2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: H-DL-Phg(2-CF₃)-OH, 2-[Amino(carboxy)methyl]benzotrifluoride, 2-Amino-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid, Amino[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
PC5438-1G PC5438-500MG PC5438-5G PC5438-10G
APOSPC5438-1GEA 164 DKK
APOSPC5438-1G APOSPC5438-500MG APOSPC5438-5G APOSPC5438-10G
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine 97%
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02662403
CAS-nummer: 240490-00-0