Perfluoro(tetrahydrofuran) 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Octafluorotetrahydrofuran
PC5424-100G PC5424-25G
APOSPC5424-100GEA 9420 DKK
APOSPC5424-100G APOSPC5424-25G
Perfluoro(tetrahydrofuran) 99%
Perfluoro(tetrahydrofuran)
Formel: C₄F₈O
Molekylvægt: 216.029 g/mol
Kogepunkt: –0.8 °C
Smeltepunkt: –85 °C
Massefylde: 1.52 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00465561
CAS-nummer: 773-14-8
UN nummer: 3163
ADR: 2.2