Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropionate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropanoate
PC540091-1G PC540091-5G
APOSPC540091-1GEA 502 DKK
APOSPC540091-1G APOSPC540091-5G
Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropionate 95%
Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropionate
Formel: C₅H₇BrF₂O₂
Molekylvægt: 217.009 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15144891
CAS-nummer: 111773-24-1