2-Fluoropropenoic acid butyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC540090-100MG PC540090-1G PC540090-250MG
APOSPC540090-100MGEA 752 DKK
APOSPC540090-100MG APOSPC540090-1G APOSPC540090-250MG
2-Fluoropropenoic acid butyl ester 95%
2-Fluoropropenoic acid butyl ester
Formel: C₇H₁₁FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190087
CAS-nummer: 10011-39-9