2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC540079-100MG PC540079-250MG PC540079-1G
APOSPC540079-100MGEA 976 DKK
APOSPC540079-100MG APOSPC540079-250MG APOSPC540079-1G
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol ≥98%
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol
Formel: C₇H₄F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22414499
CAS-nummer: 1211539-82-0