(R)-3-Fluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC540072-1G PC540072-100MG PC540072-250MG
APOSPC540072-1GEA 3550 DKK
APOSPC540072-1G APOSPC540072-100MG APOSPC540072-250MG
(R)-3-Fluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride ≥98%
(R)-3-Fluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride
Formel: C₄H₇ClFNO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD30533071
CAS-nummer: 1411774-27-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,III