2,3,4,5-Tetrafluoro-6-iodobenzoic acid ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC540045-250MG PC540045-500MG
APOSPC540045-250MGEA 1240 DKK
APOSPC540045-250MG APOSPC540045-500MG
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-iodobenzoic acid ≥98%
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-iodobenzoic acid
Formel: C₇HF₄IO₂
Molekylvægt: 319.98 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28359658
CAS-nummer: 110625-15-5