3-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-((Trifluoromethyl)thio)benzaldehyde
PC5389-10G PC5389-1G PC5389-5G
APOSPC5389-10GEA 3760 DKK
APOSPC5389-10G APOSPC5389-1G APOSPC5389-5G
3-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 95+%
3-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃OS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00236335
CAS-nummer: 51748-27-7