3'-Chloro-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53812-1G PC53812-250MG PC53812-5G
APOSPC53812-1GEA 186 DKK
APOSPC53812-1G APOSPC53812-250MG APOSPC53812-5G
3'-Chloro-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
3'-Chloro-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₃ClF₃IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32200319
CAS-nummer: 2352970-26-2