2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(2,4-Difluorophenyl)phenol, 2',4'-Difluoro-[1,1'-biphenyl]-4-ol
PC5378-1G PC5378-5G
APOSPC5378-1GEA 1080 DKK
APOSPC5378-1G APOSPC5378-5G
2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl 98%
2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl
Formel: C₁₂H₈F₂O
Molekylvægt: 206.188 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03414359
CAS-nummer: 59089-68-8