2-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5374-1G PC5374-250MG
APOSPC5374-1GEA 447 DKK
APOSPC5374-1G APOSPC5374-250MG
2-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂BrF₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226611
CAS-nummer: 1159512-38-5