2,3-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5365-1G PC5365-250MG
APOSPC5365-1GEA 2600 DKK
APOSPC5365-1G APOSPC5365-250MG
2,3-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2,3-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Br₂F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226614
CAS-nummer: 1159512-35-2