Methyl 4-fluoronaphthalene-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC53620-1G PC53620-250MG
APOSPC53620-1GEA 2620 DKK
APOSPC53620-1G APOSPC53620-250MG
Methyl 4-fluoronaphthalene-1-carboxylate
Methyl 4-fluoronaphthalene-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₉FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025244
CAS-nummer: 13772-56-0