Methyl 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-benzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC53609-1G PC53609-250MG PC53609-5G
APOSPC53609-1GEA 1260 DKK
APOSPC53609-1G APOSPC53609-250MG APOSPC53609-5G
Methyl 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-benzoate 98%
Methyl 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-benzoate
Formel: C₈H₅ClFNO₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12172989
CAS-nummer: 1070893-15-0