Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC53607-1G PC53607-250MG
APOSPC53607-1GEA 4310 DKK
APOSPC53607-1G APOSPC53607-250MG
Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate 95%
Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate
Formel: C₁₁H₈F₆O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32663533
CAS-nummer: 721961-57-5