Methyl 2-(difluoromethyl)pyrazole-3-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC53603-1G PC53603-250MG PC53603-5G
APOSPC53603-1GEA 2340 DKK
APOSPC53603-1G APOSPC53603-250MG APOSPC53603-5G
Methyl 2-(difluoromethyl)pyrazole-3-carboxylate 95%
Methyl 2-(difluoromethyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₆H₆F₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31417685
CAS-nummer: 2101195-08-6