Methyl 1-(difluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC53601-1G PC53601-250MG
APOSPC53601-1GEA 4910 DKK
APOSPC53601-1G APOSPC53601-250MG
Methyl 1-(difluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 95%
Methyl 1-(difluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₆F₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31417710
CAS-nummer: 2101196-06-7