Methyl 3,5-dichloro-4-fluoro-benzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC53598-1G PC53598-250MG
APOSPC53598-1GEA 3120 DKK
APOSPC53598-1G APOSPC53598-250MG
Methyl 3,5-dichloro-4-fluoro-benzoate 95%
Methyl 3,5-dichloro-4-fluoro-benzoate
Formel: C₈H₅Cl₂FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12406866
CAS-nummer: 1214375-18-4