Methyl 2,6-dichloro-3-fluoro-benzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC53596-1G PC53596-250MG PC53596-5G
APOSPC53596-1GEA 4320 DKK
APOSPC53596-1G APOSPC53596-250MG APOSPC53596-5G
Methyl 2,6-dichloro-3-fluoro-benzoate 95%
Methyl 2,6-dichloro-3-fluoro-benzoate
Formel: C₈H₅Cl₂FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12406864
CAS-nummer: 1214353-49-7