1-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53592-1G PC53592-250MG
APOSPC53592-1GEA 785 DKK
APOSPC53592-1G APOSPC53592-250MG
1-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
1-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Formel: C₉H₈BrFN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24134033
CAS-nummer: 1503577-74-9