1-(4-Bromo-2-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53591-1G PC53591-250MG
APOSPC53591-1GEA 2660 DKK
APOSPC53591-1G APOSPC53591-250MG
1-(4-Bromo-2-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
1-(4-Bromo-2-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Formel: C₉H₈BrFN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24133750
CAS-nummer: 160132-29-6