3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53578-1G PC53578-250MG
APOSPC53578-1GEA 4800 DKK
APOSPC53578-1G APOSPC53578-250MG
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline 95%
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₄BrF₃INO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28741480
CAS-nummer: 1807261-59-1