1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53577-1G PC53577-250MG PC53577-5G
APOSPC53577-1GEA 4310 DKK
APOSPC53577-1G APOSPC53577-250MG APOSPC53577-5G
1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₂BrF₃INO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31710613
CAS-nummer: 2366994-47-8