5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-1-chloro-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC53575-1G PC53575-250MG PC53575-5G
APOSPC53575-1GEA 327 DKK
APOSPC53575-1G APOSPC53575-250MG APOSPC53575-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride 95%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂BrClF₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09033157
CAS-nummer: 914225-67-5