3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC53573-1G PC53573-250MG PC53573-5G
APOSPC53573-1GEA 3930 DKK
APOSPC53573-1G APOSPC53573-250MG APOSPC53573-5G
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molekylvægt: 226.555 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13192651
CAS-nummer: 134099-29-9