3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53567-1G PC53567-250MG
APOSPC53567-1GEA 3270 DKK
APOSPC53567-1G APOSPC53567-250MG
3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30729943
CAS-nummer: 2149590-33-8