Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC53566-1G
PC53566-250MG
APOSPC53566-1GEA
1260
DKK
APOSPC53566-1G
APOSPC53566-250MG
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Formel:
C₈H₇BrFNO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD17168715 CAS-nummer: 1342446-00-7 |