Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53566-1G PC53566-250MG
APOSPC53566-1GEA 1260 DKK
APOSPC53566-1G APOSPC53566-250MG
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Formel: C₈H₇BrFNO₂
Molekylvægt: 248.049 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17168715
CAS-nummer: 1342446-00-7