5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (5-Bromo-2,4-difluorophenyl)boronic acid, 2,4-Difluoro-5-bromophenylboronic acid
PC53563-1G PC53563-5G PC53563-25G
APOSPC53563-1GEA 240 DKK
APOSPC53563-1G APOSPC53563-5G APOSPC53563-25G
5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid 98%
5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid
Formel: C₆H₄BBrF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18783127
CAS-nummer: 2096331-76-7