3,5-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53562-1G PC53562-250MG PC53562-5G
APOSPC53562-1GEA 9850 DKK
APOSPC53562-1G APOSPC53562-250MG APOSPC53562-5G
3,5-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
3,5-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂F₅I
Molekylvægt: 307.987 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30729941
CAS-nummer: 2149601-44-3