2-Amino-5-(difluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-(Difluoromethyl)pyridin-2-amine
PC53561-1G PC53561-250MG PC53561-500MG
APOSPC53561-1GEA 6580 DKK
APOSPC53561-1G APOSPC53561-250MG APOSPC53561-500MG
2-Amino-5-(difluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₆F₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18256527
CAS-nummer: 1211523-68-0