2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC53552-1G PC53552-250MG PC53552-5G
APOSPC53552-1GEA 11770 DKK
APOSPC53552-1G APOSPC53552-250MG APOSPC53552-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₃F₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30537676
CAS-nummer: 2149589-77-3
UN nummer: 1760
ADR: 8,III