2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
PC53551-1G PC53551-250MG
APOSPC53551-1GEA 5080 DKK
APOSPC53551-1G APOSPC53551-250MG
2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃NO
Molekylvægt: 241.993 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15478054
CAS-nummer: 1211526-50-9