2-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC53550-1G
PC53550-5G
APOSPC53550-1GEA
1180
DKK
APOSPC53550-1G
APOSPC53550-5G
2-Fluoro-3-iodobenzonitrile
2-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Formel:
C₇H₃FIN Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18396938 CAS-nummer: 211943-27-0 |