2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC53548-1G PC53548-250MG
APOSPC53548-1GEA 3000 DKK
APOSPC53548-1G APOSPC53548-250MG
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClF₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22196689
CAS-nummer: 1235407-51-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,II