6-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53540-250MG PC53540-1G
APOSPC53540-250MGEA 1420 DKK
APOSPC53540-250MG APOSPC53540-1G
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine 98%
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Formel: C₅H₃ClF₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08436599
CAS-nummer: 1480-66-6