2,2,2-Trifluoro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53535-1G PC53535-250MG PC53535-100MG
APOSPC53535-1GEA 4590 DKK
APOSPC53535-1G APOSPC53535-250MG APOSPC53535-100MG
2,2,2-Trifluoro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
2,2,2-Trifluoro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00751556
CAS-nummer: 14818-55-4